4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Difluoromethyl)oxane
PC52073-1G
PC52073-250MG
PC52073-5G
APOSPC52073-1GEA
128
EUR
APOSPC52073-1G
APOSPC52073-250MG
APOSPC52073-5G
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Formel:
C₆H₁₀F₂O Molecular Weight: 136.14 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28014019 CAS-Nummer: 1820618-46-9 UN: 1993 ADR: 3 III |