2-Hydroxy-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520732-1G PC520732-250MG
APOSPC520732-1GEA 663 EUR
APOSPC520732-1G APOSPC520732-250MG
2-Hydroxy-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₄NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16611126
CAS-Nummer: 1227594-89-9