2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520739-1G
PC520739-5G
APOSPC520739-1GEA
0
EUR
APOSPC520739-1G
APOSPC520739-5G
2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Formel:
C₇H₄BrF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18390895 CAS-Nummer: 1239492-22-8 |