Hexafluoro-2-(2-hydroxyphenyl)propan-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC520743-1G
PC520743-5G
APOSPC520743-1GEA
260
EUR
APOSPC520743-1G
APOSPC520743-5G
Hexafluoro-2-(2-hydroxyphenyl)propan-2-ol 97%
Hexafluoro-2-(2-hydroxyphenyl)propan-2-ol
Formel:
C₉H₆F₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18641877 CAS-Nummer: 836-78-2 UN: 1993 ADR: 3,III |