1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC520750-1G
PC520750-250MG
APOSPC520750-1GEA
0
EUR
APOSPC520750-1G
APOSPC520750-250MG
1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane 95%
1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane
Formel:
C₅H₆BrF₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20230586 CAS-Nummer: 1155272-93-7 UN: 1993 ADR: 3,III |