2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520752-10G PC520752-1G PC520752-5G
APOSPC520752-10GEA 1040 EUR
APOSPC520752-10G APOSPC520752-1G APOSPC520752-5G
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄ClF₃IN
Molecular Weight: 321,466 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20492612
CAS-Nummer: 1065102-88-6