3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520762-1G
PC520762-5G
APOSPC520762-1GEA
187
EUR
APOSPC520762-1G
APOSPC520762-5G
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride
Formel:
C₇H₆ClFO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22192509 CAS-Nummer: 25300-22-5 |