Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethyl [2-(perfluorohex-1-yl)ethyl]phosphonate, Dimethyl (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
PC52077-1G
PC52077-250MG
APOSPC52077-1GEA
348
EUR
APOSPC52077-1G
APOSPC52077-250MG
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Formel:
C₁₀H₁₀F₁₃O₃P Siedepunkt: 55…60 °C (0,03 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28014017 CAS-Nummer: 61726-44-1 |