3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520786-250MG PC520786-500MG
APOSPC520786-250MGEA 792 EUR
APOSPC520786-250MG APOSPC520786-500MG
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₈ClF₂NO₂S
Molecular Weight: 219,637 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29074690
CAS-Nummer: 1845716-99-5