3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
PC520799-1G
PC520799-5G
PC520799-25G
APOSPC520799-1GEA
26.1
EUR
APOSPC520799-1G
APOSPC520799-5G
APOSPC520799-25G
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine 98%
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine
Formel:
C₆H₄F₃NO Molecular Weight: 163,097 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185836 CAS-Nummer: 1214377-44-2 |