3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520803-250MG
PC520803-500MG
APOSPC520803-250MGEA
582
EUR
APOSPC520803-250MG
APOSPC520803-500MG
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride 95%
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride
Formel:
C₄H₆ClF₂NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27918725 CAS-Nummer: 1187160-31-1 |