[2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl)methanol
PC520809-250MG
PC520809-500MG
APOSPC520809-250MGEA
896
EUR
APOSPC520809-250MG
APOSPC520809-500MG
[2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl]methanol 95%
[2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl]methanol
Formel:
C₆H₅F₃N₂O Molecular Weight: 178,112 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09863203 CAS-Nummer: 608515-90-8 |