2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC520811-1G
PC520811-250MG
APOSPC520811-1GEA
0
EUR
APOSPC520811-1G
APOSPC520811-250MG
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₁F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09811959 CAS-Nummer: 384-20-3 |