3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC52084-1G PC52084-5G
APOSPC52084-1GEA 59.6 EUR
APOSPC52084-1G APOSPC52084-5G
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₂F
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09744684
CAS-Nummer: 876384-47-3