4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52085-1G PC52085-250MG
APOSPC52085-1GEA 435 EUR
APOSPC52085-1G APOSPC52085-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrFIN
Molecular Weight: 325.904 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28127023
CAS-Nummer: 796968-89-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable