1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
PC520858-250MG
PC520858-100MG
PC520858-1G
APOSPC520858-250MGEA
415
EUR
APOSPC520858-250MG
APOSPC520858-100MG
APOSPC520858-1G
1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride 97%
1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Formel:
C₅H₇F₂N·ClH Molecular Weight: 155,574 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27987105 CAS-Nummer: 1630906-91-0 |