1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate 80%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520895-1G PC520895-250MG PC520895-500MG
APOSPC520895-1GEA 451 EUR
APOSPC520895-1G APOSPC520895-250MG APOSPC520895-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate 80%
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate
Formel: C₄H₅F₃O₂·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21781413
CAS-Nummer: 1820741-54-5