3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-(pentafluorosulphanyl)phenol, 2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)aniline
PC5209-250MG PC5209-1G
APOSPC5209-250MGEA 143 EUR
APOSPC5209-250MG APOSPC5209-1G
3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₆F₅NOS
Molecular Weight: 235.175 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11501041
CAS-Nummer: 1159512-27-2