2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52102-1G
PC52102-5G
PC52102-250MG
APOSPC52102-1GEA
261
EUR
APOSPC52102-1G
APOSPC52102-5G
APOSPC52102-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅BrFNO₃ Molecular Weight: 250,022 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28740116 CAS-Nummer: 1805109-31-2 |