2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52119-1G PC52119-250MG
APOSPC52119-1GEA 406 EUR
APOSPC52119-1G APOSPC52119-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₅F₅O
Molecular Weight: 212,117 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28986197
CAS-Nummer: 1935291-66-9