4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52155-1G PC52155-250MG PC52155-5G
APOSPC52155-1GEA 632 EUR
APOSPC52155-1G APOSPC52155-250MG APOSPC52155-5G
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine 95%
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₅FINO
Molecular Weight: 253.013 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28796405
CAS-Nummer: 1806345-85-6