5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Trifluoromethyl)benzo[d]isoxazol-3-amine
PC52159-1G
PC52159-250MG
APOSPC52159-1GEA
203
EUR
APOSPC52159-1G
APOSPC52159-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Formel:
C₈H₅F₃N₂O Molecular Weight: 202,133 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847114 CAS-Nummer: 868271-14-1 |