3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52178-1G PC52178-250MG PC52178-5G
APOSPC52178-1GEA 522 EUR
APOSPC52178-1G APOSPC52178-250MG APOSPC52178-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Formel: C₇H₃BrF₄
Molecular Weight: 242,996 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28737886
CAS-Nummer: 1804408-83-0