4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,3-difluorobenzene
PC52186-1G PC52186-250MG
APOSPC52186-1GEA 522 EUR
APOSPC52186-1G APOSPC52186-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
Formel: C₇H₃BrF₄
Molecular Weight: 242,996 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28737889
CAS-Nummer: 1449290-34-9