2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52188-1G
PC52188-250MG
PC52188-5G
APOSPC52188-1GEA
0
EUR
APOSPC52188-1G
APOSPC52188-250MG
APOSPC52188-5G
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Formel:
C₇H₄BrF₂I Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18391105 CAS-Nummer: 1261552-67-3 |