Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52197-1G PC52197-250MG
APOSPC52197-1GEA 429 EUR
APOSPC52197-1G APOSPC52197-250MG
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, technische Qualität
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate
Formel: C₆H₇BrF₂O₃
Molecular Weight: 245,019 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27940538
CAS-Nummer: 660840-16-4
UN: 1993
ADR: 3,III