2-Cyano-3,6-difluorpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,6-difluoropicolinonitrile
PC52202-1G PC52202-250MG
APOSPC52202-1GEA 790 EUR
APOSPC52202-1G APOSPC52202-250MG
2-Cyano-3,6-difluorpyridine 95%
2-Cyano-3,6-difluorpyridine
Formel: C₆H₂F₂N₂
Molecular Weight: 140,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185483
CAS-Nummer: 1214332-12-3