4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52204-1G PC52204-250MG
APOSPC52204-1GEA 579 EUR
APOSPC52204-1G APOSPC52204-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
Molecular Weight: 302.366 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2090530-74-6
UN: 3261
ADR: 8 II