4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52205-1G PC52205-250MG
APOSPC52205-1GEA 560 EUR
APOSPC52205-1G APOSPC52205-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrClFO
Molecular Weight: 251.48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32695906
CAS-Nummer: 1898158-31-0