1-(1-Chloro-2,2-difluoroethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52211-1G PC52211-250MG
APOSPC52211-1GEA 551 EUR
APOSPC52211-1G APOSPC52211-250MG
1-(1-Chloro-2,2-difluoroethyl)benzene
1-(1-Chloro-2,2-difluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₇ClF₂
Molecular Weight: 176,591 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20624274
CAS-Nummer: 345-62-0