Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52213-1G PC52213-250MG
APOSPC52213-1GEA 328 EUR
APOSPC52213-1G APOSPC52213-250MG
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₁₁H₆F₈O₂
Molecular Weight: 322.151 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30062865
CAS-Nummer: 1980063-30-6