2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52221-1G
APOSPC52221-1GEA 306 EUR
APOSPC52221-1G
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₇F₃O
Molecular Weight: 176,136 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16618132
CAS-Nummer: 2546-44-3