5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52226-1G PC52226-250MG PC52226-5G
APOSPC52226-1GEA 284 EUR
APOSPC52226-1G APOSPC52226-250MG APOSPC52226-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₅F₄N
Molecular Weight: 203.136 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19689276
CAS-Nummer: 1007235-33-7