2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52234-1G
PC52234-250MG
APOSPC52234-1GEA
654
EUR
APOSPC52234-1G
APOSPC52234-250MG
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride 95%
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride
Formel:
C₈H₇FN₂·ClH Molecular Weight: 186,614 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20727221 CAS-Nummer: 1262587-80-3 |