2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52458-1G PC52458-250MG PC52458-5G
APOSPC52458-1GEA 190 EUR
APOSPC52458-1G APOSPC52458-250MG APOSPC52458-5G
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene 95%
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene
Formel: C₆H₃Br₂F₅S
Molecular Weight: 361,953 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32708477
CAS-Nummer: 2514942-08-4