2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52467-1G PC52467-5G
APOSPC52467-1GEA 140 EUR
APOSPC52467-1G APOSPC52467-5G
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₃
Molecular Weight: 214,166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419433
CAS-Nummer: 884-05-9