4-Fluoro-2-methylcinnamic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52468-1G PC52468-250MG PC52468-5G PC52468-25G
APOSPC52468-1GEA 306 EUR
APOSPC52468-1G APOSPC52468-250MG APOSPC52468-5G APOSPC52468-25G
4-Fluoro-2-methylcinnamic acid 95%
4-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
Molecular Weight: 180,176 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06205344
CAS-Nummer: 773129-48-9