6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52469-1G PC52469-250MG PC52469-5G
APOSPC52469-1GEA 497 EUR
APOSPC52469-1G APOSPC52469-250MG APOSPC52469-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₈ClFO₂
Molecular Weight: 214,621 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03002788
CAS-Nummer: 682804-90-6