3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-6-nitro-4-(pentafluorothio)phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorosulphanyl)nitrobenzene
PC5247-1G PC5247-250MG
APOSPC5247-1GEA 973 EUR
APOSPC5247-1G APOSPC5247-250MG
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₃BrF₅NO₃S
Molecular Weight: 344.054 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11501044
CAS-Nummer: 1159512-28-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III