3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorosulphanyl)aniline, 2-Amino-6-bromo-4-(pentafluorosulphanyl)phenol
PC5248-1G
PC5248-250MG
APOSPC5248-1GEA
357
EUR
APOSPC5248-1G
APOSPC5248-250MG
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride 95%
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formel:
C₆H₅BrF₅NOS Molecular Weight: 314.071 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11501042 CAS-Nummer: 1159512-29-4 |