2-Ethylbenzotrifluoride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC52482-1G
APOSPC52482-1GEA 132 EUR
APOSPC52482-1G
2-Ethylbenzotrifluoride 98%
2-Ethylbenzotrifluoride
Formel: C₉H₉F₃
Molecular Weight: 174,163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 74423-01-1