Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-1,1,1-trifluoropent-4-en-2-ol
PC5263-1G
PC5263-25G
PC5263-5G
APOSPC5263-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5263-1G
APOSPC5263-25G
APOSPC5263-5G
Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 97%
Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formel:
C₉H₁₃F₃O₃ Molecular Weight: 226.193 g/mol Siedepunkt: 46 °C (2.3 mm Hg) Dichte: 1.194 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08532486 CAS-Nummer: 217195-91-0 |