Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52715-1G PC52715-250MG PC52715-5G
APOSPC52715-1GEA 387 EUR
APOSPC52715-1G APOSPC52715-250MG APOSPC52715-5G
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Molecular Weight: 267,48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23707535
CAS-Nummer: 1427390-96-2