2,3-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530001-1G PC530001-250MG PC530001-500MG
APOSPC530001-1GEA 882 EUR
APOSPC530001-1G APOSPC530001-250MG APOSPC530001-500MG
2,3-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,3-Difluoro-D-phenylalanine
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Molecular Weight: 201.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371989
CAS-Nummer: 266360-59-2