2,4-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-2-Amino-3-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
PC530002-1G PC530002-250MG
APOSPC530002-1GEA 213 EUR
APOSPC530002-1G APOSPC530002-250MG
2,4-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,4-Difluoro-D-phenylalanine
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371994
CAS-Nummer: 266360-60-5