2,5-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-D-Phe(2,5-DiF)-OH, (R)-2-Amino-3-(2,5-difluorophenyl)propanoic acid
PC530003-1G PC530003-250MG
APOSPC530003-1GEA 208 EUR
APOSPC530003-1G APOSPC530003-250MG
2,5-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,5-Difluoro-D-phenylalanine
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371999
CAS-Nummer: 266360-61-6