2,6-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-2-Amino-3-(2,6-difluorophenyl)propanoic acid
PC530004-1G PC530004-250MG
APOSPC530004-1GEA 351 EUR
APOSPC530004-1G APOSPC530004-250MG
2,6-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-D-phenylalanine
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Molecular Weight: 201,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07372005
CAS-Nummer: 266360-62-7