2,5-Difluoro-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-2-Amino-3-(2,5-difluorophenyl)propanoic acid, H-Phe(2,5-DiF)-OH
PC530006-1G
APOSPC530006-1GEA
116
EUR
APOSPC530006-1G
2,5-Difluoro-L-phenylalanine 97%
2,5-Difluoro-L-phenylalanine
Formel:
C₉H₉F₂NO₂ Molecular Weight: 201,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07372000 CAS-Nummer: 31105-92-7 |