3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-2-Amino-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propionic acid, H-Phe(3,4,5-TriF)-OH
PC530007-1G
APOSPC530007-1GEA
290
EUR
APOSPC530007-1G
3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine 97%
3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ Molecular Weight: 219,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03428422 CAS-Nummer: 646066-73-1 |