(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC530009-1G
PC530009-5G
APOSPC530009-1GEA
172
EUR
APOSPC530009-1G
APOSPC530009-5G
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840459 CAS-Nummer: 151911-23-8 |